Azodicarboxilato de diisopropilo ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Diisopropyl diazene-1,2-dicarboxylate
L10386.14
L10386.22
L10386.14EA
53.2
EUR
L10386.14
L10386.22
Azodicarboxilato de diisopropilo ≥94%
Azodicarboxilato de diisopropilo
Purity: 94%
CAS No.: 2446-83-5
Molecular Formula: (CH3)2CHO2C-N=N-CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 202.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pungent
Melting Point: 3-5°
Boiling Point: 74-75°/0.3mm
Beilstein Reference: 1912326
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00008875
Formula:
C₈H₁₄N₂O₄ MW: 202,21 g/mol Pto. Ebullición: 74…75 °C (0,3 mmHg) Pto. de fusión: 3…5 °C Densidad: 1,027 Pto. de inflamación: 160 °C (320 °F) |
Número MDL:
MFCD00008875 Núm. CAS: 2446-83-5 EINECS: 219-502-8 ADR: 9,III |