Ácido 1-naftiloxiacético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid
L01036.06 L01036.14
L01036.06EA 42.9 EUR
L01036.06 L01036.14
Ácido 1-naftiloxiacético ≥98%
Ácido 1-naftiloxiacético
Purity: 98+% CAS No.: 2976-75-2 Molecular Formula: C12H10O3 Formula Weight: 202.21 Melting Point: 193-197° Beilstein Reference: 1912165
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Pto. de fusión: 193…197 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003927
Núm. CAS: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4