Ácido 2-naftiloxiacético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15412.22
A15412.36
A15412.22EA
41.9
EUR
A15412.22
A15412.36
Ácido 2-naftiloxiacético ≥97%
Ácido 2-naftiloxiacético
Purity: 97%
CAS No.: 120-23-0
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 155-157°
Beilstein Reference: 1074148
Merck Reference: 14,6397
MDL No.: MFCD00004066
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Pto. de fusión: 155…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004066 Núm. CAS: 120-23-0 EINECS: 204-380-0 Índice Merck: 14,6397 |