2-Piridiltiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2-Pyridyl)thiourea, 1-(2-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-2-yl)thiourea
L11465.03
L11465.06
L11465.03EA
49.1
EUR
L11465.03
L11465.06
2-Piridiltiourea ≥98%
2-Piridiltiourea
Purity: 98%
CAS No.: 14294-11-2
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Odour: Odourless
Melting Point: 146-149°
Beilstein Reference: 117849
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041227
Formula:
C₆H₇N₃S MW: 153,21 g/mol Pto. de fusión: 146…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041227 Núm. CAS: 14294-11-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |