3-Piridiltiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(3-Pyridyl)-2-thiourea, 1-(Pyridin-3-yl)thiourea
L01284.06
L01284.03
L01284.06EA
265
EUR
L01284.06
L01284.03
3-Piridiltiourea ≥98%
3-Piridiltiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 30162-37-9
Molecular Formula: C6H7N3S
Formula Weight: 153.21
Melting Point: 158-162°
Beilstein Reference: 472146
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014635
Formula:
C₆H₇N₃S MW: 153,21 g/mol Pto. de fusión: 158…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014635 Núm. CAS: 30162-37-9 EINECS: 250-075-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |