N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Methyltrifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methylacetamide
B23851.06
B23851.14
B23851.06EA
48.5
EUR
B23851.06
B23851.14
N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida ≥98%
N-Metil-2,2,2-trifluoroacetamida
Purity: 98+%
CAS No.: 815-06-5
Molecular Formula: C3H4F3NO
Formula Weight: 127.07
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 1703392
MDL No.: MFCD00009670
Formula:
C₃H₄F₃NO MW: 127.07 g/mol Pto. Ebullición: 156…157 °C Pto. de fusión: 49…52 °C Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009670 Núm. CAS: 815-06-5 EINECS: 212-417-7 |