N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
314791000 314795000
ACRO314791000EA 216 EUR
ACRO314791000 ACRO314795000
N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina 96%
N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina
Formula: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Pto. Ebullición: 265 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,977 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008177
Núm. CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %