N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N1,N1-Bis(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine, TREN, 2,2',2''-Triaminotriethylamine
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
B21789.06EA 34.4 EUR
B21789.06 B21789.14 B21789.22 B21789.36
N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina 97%
N,N-Bis(2-aminoetil)etilendiamina
Purity: 97% CAS No.: 4097-89-6 Molecular Formula: C6H18N4 Formula Weight: 146.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4969 Odour: Amine-like pH: 11.9 Boiling Point: 102°/0.05mm Beilstein Reference: 1739626 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00008177
Formula: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C (0,05 mmHg)
Densidad: 0,978
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008177
Núm. CAS: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
ADR: 8,II