2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol 85+%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
117120250 117125000
ACRO117120250EA 38.9 EUR
ACRO117120250 ACRO117125000
2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol 85+%, grado técnico
2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol
Formula: C₁₀H₂₂O₇
Pto. de fusión: 215…225 °C
Pto. de inflamación: >150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004691
Núm. CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 225 °C
GC ≥85.0 %
Hydroxyl value 1125 to 1325 mg KOH/g
Residue after evaporation ≤0.003 %
Substance darkened by H2SO4 passes test
Titrable acid ≤0.0009 meq/g