2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14810.0025 8.14810.0100 8.14810.0500
8.14810.0025EA 32.8 EUR
8.14810.0025 8.14810.0100 8.14810.0500
2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol para síntesis, Sigma-Aldrich®
2,2,2',2'-Tetrakis(hidroximetil)-3,3'-oxidipropan-1-ol
Formula: C₁₀H₂₂O₇
Número MDL: MFCD00004691
Núm. CAS: 126-58-9
EINECS: 204-794-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 217 - 222 °C
Molar Mass 254.28 g/mol
Bulk Density 400 - 450 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.00001 hPa (20 °C)
Density 1.365 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2.2'[Oxybis(methylen)]bis[hydroxymethyl)]-1,3-propandiol
Hill Formula C10H22O7