Hipurato de sodio 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11723.18
A11723.30
A11723.18EA
65.9
EUR
A11723.18
A11723.30
Hipurato de sodio 96%
Hipurato de sodio
Purity: 96%
CAS No.: 532-94-5
Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2Na
Formula Weight: 201.16
MDL No.: MFCD00002693
Formula:
C₉H₈NNaO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002693 Núm. CAS: 532-94-5 EINECS: 208-548-4 |