Ácido 2-hidroxihipurico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
158620025 158620100
ACRO158620025EA 95.4 EUR
ACRO158620025 ACRO158620100
Ácido 2-hidroxihipurico 95%
Ácido 2-hidroxihipurico
Formula: C₉H₉NO₄
Pto. de fusión: 164…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002695
Núm. CAS: 487-54-7
EINECS: 207-661-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %