Azodicarboxilato de dibencilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L19347.06 L19347.14
L19347.06EA 60.3 EUR
L19347.06 L19347.14
Azodicarboxilato de dibencilo 96%
Azodicarboxilato de dibencilo
Formula: C₁₆H₁₄N₂O₄
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016737
Núm. CAS: 2449-05-0
EINECS: 219-508-0