Hidrogenofumarato de etilo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monoethyl fumarate, Ethyl hydrogen fumarate
156201000 156200250
ACRO156201000EA 213 EUR
ACRO156201000 ACRO156200250
Hidrogenofumarato de etilo 95%
Hidrogenofumarato de etilo
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Pto. Ebullición: 147 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 64…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002699
Núm. CAS: 2459-05-4
EINECS: 219-544-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
Titration with NaOH ≥94 %