Ácido (E)-1-propeno-1,2,3-tricarboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trans-Propene-1,2,3-Tricarboxylic Acid, (E)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid
B20087.14
B20087.22
B20087.PG
B20087.14EA
68.9
EUR
B20087.14
B20087.22
B20087.PG
Ácido (E)-1-propeno-1,2,3-tricarboxilico ≥98%
Ácido (E)-1-propeno-1,2,3-tricarboxilico
Purity: 98%
CAS No.: 4023-65-8
Molecular Formula: C6H6O6
Formula Weight: 174.11
Odour: Odourless
Melting Point: ca 190° dec.
MDL No.: MFCD00002721
Formula:
C₆H₆O₆ MW: 174,11 g/mol Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002721 Núm. CAS: 4023-65-8 EINECS: 223-688-6 Índice Merck: 14,117 |