4-Metoxifenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
166490100 166490500
ACRO166490100EA 126 EUR
ACRO166490100 ACRO166490500
4-Metoxifenilhidracinio cloruro 98%
4-Metoxifenilhidracinio cloruro
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Pto. de fusión: 153…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012945
Núm. CAS: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink to grey to purple Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 163 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %