4-Metoxifuran-2(5H)-ona 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
276680050 276680250
ACRO276680050EA 53.9 EUR
ACRO276680050 ACRO276680250
4-Metoxifuran-2(5H)-ona 97%
4-Metoxifuran-2(5H)-ona
Formula: C₅H₆O₃
MW: 114,1 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C (18mbar)
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071565
Núm. CAS: 69556-70-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %