4-Hidroxifuran-2(5H)-ona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
235260010 235260050
ACRO235260010EA 62.1 EUR
ACRO235260010 ACRO235260050
4-Hidroxifuran-2(5H)-ona 95%
4-Hidroxifuran-2(5H)-ona
Formula: C₄H₄O₃
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052187
Núm. CAS: 541-57-1
EINECS: 208-785-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %