4-Hidroxifuran-2(5H)-ona 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetronic acid, beta-Tetronic acid, 2,4(3H,5H)-Furandione, Tetrahydrofuran-2,4-dione
A14079.06
A14079.14
A14079.06EA
368
EUR
A14079.06
A14079.14
4-Hidroxifuran-2(5H)-ona 96%
4-Hidroxifuran-2(5H)-ona
Purity: 96%
CAS No.: 541-57-1
Molecular Formula: C4H4O3
Formula Weight: 100.07
Melting Point: ca 140° dec.
Beilstein Reference: 108442
Formula:
C₄H₄O₃ Pto. de fusión: ∼ 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11227258 Núm. CAS: 541-57-1 EINECS: 208-785-3 |