p-Toluenosulfonato de plata ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Toluene 4-sulphonic acid silver salt
L00307.06 L00307.14
L00307.06EA 50.1 EUR
L00307.06 L00307.14
p-Toluenosulfonato de plata ≥98%
p-Toluenosulfonato de plata
Purity: 98+% CAS No.: 16836-95-6 Molecular Formula: C7H7AgO3S Formula Weight: 279.07 Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007511
Formula: C₇H₇AgO₃S
MW: 279.06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007511
Núm. CAS: 16836-95-6
EINECS: 240-859-0
ADR: 9 III