Clorodimetilpentafluorofenilsilano 96%, barras
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
L00550.03
L00550.06
L00550.03EA
43.3
EUR
L00550.03
L00550.06
Clorodimetilpentafluorofenilsilano 96%, barras
Clorodimetilpentafluorofenilsilano
Purity: 96%
CAS No.: 20082-71-7
Molecular Formula: C8H6ClF5Si
Formula Weight: 260.66
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 78-81°/10mm
Beilstein Reference: 2858407
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00000500
Formula:
C₈H₆ClF₅Si MW: 260,67 g/mol Pto. Ebullición: 78…81 °C (10 mmHg) Densidad: 1,381 Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000500 Núm. CAS: 20082-71-7 EINECS: 243-506-9 UN: 2987 ADR: 8,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)