Fenildimetilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dimethyl(phenyl)silane
L04558.09
L04558.18
L04558.09EA
55.4
EUR
L04558.09
L04558.18
Fenildimetilsilano ≥97%
Fenildimetilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 766-77-8
Molecular Formula: C8H12Si
Formula Weight: 136.27
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -124°
Boiling Point: 156-157°
Beilstein Reference: 2204906
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008257
Formula:
C₈H₁₂Si MW: 136,27 g/mol Pto. Ebullición: 156…157 °C Pto. de fusión: –124 °C Densidad: 0,879 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008257 Núm. CAS: 766-77-8 EINECS: 212-170-5 ADR: 3,III |