Heptafluoroniobato de dipotasio ≥99.5%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potassium heptafluoroniobate(V)
51110.09
51110.18
51110.09EA
45.9
EUR
51110.09
51110.18
Heptafluoroniobato de dipotasio ≥99.5%
Heptafluoroniobato de dipotasio
Purity: 99.5%
CAS No.: 16924-03-1
Molecular Formula: K2NbF7
Formula Weight: 304.10
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042368
Formula:
F₇K₂Nb MW: 304,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042368 Núm. CAS: 16924-03-1 EINECS: 240-987-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III |