Heptafluorotantalato de dipotasio ≥99.7%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40316.18 40316.30
40316.18EA 364 EUR
40316.18 40316.30
Heptafluorotantalato de dipotasio ≥99.7%
Heptafluorotantalato de dipotasio
Purity: 99.7% CAS No.: 16924-00-8 Molecular Formula: K2TaF7 Formula Weight: 392.14 Physical Form: Powder Density: 4.560 Solubility: Decomposes in water. Slightly soluble in HF UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00042369
Formula: F₇K₂Ta
Densidad: 4,560
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042369
Núm. CAS: 16924-00-8
EINECS: 240-986-1
UN: 3288
ADR: 6.1,III