Heptafluorotantalato de dipotasio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43733.09
43733.30
43733.18
43733.09EA
124
EUR
43733.09
43733.30
43733.18
Heptafluorotantalato de dipotasio ≥99.99% (metals basis)
Heptafluorotantalato de dipotasio
Purity: 99.99%
CAS No.: 16924-00-8
Molecular Formula: K2TaF7
Formula Weight: 392.14
Physical Form: Powder
Density: 4.560
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00042369
Formula:
F₇K₂Ta Densidad: 4,560 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042369 Núm. CAS: 16924-00-8 EINECS: 240-986-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III |