Sulfuro de clorometilo y metilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10858.09
L10858.18
L10858.09EA
55
EUR
L10858.09
L10858.18
Sulfuro de clorometilo y metilo 95%
Sulfuro de clorometilo y metilo
Purity: 95%
CAS No.: 2373-51-5
Molecular Formula: CH3SCH2Cl
Formula Weight: 96.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4980
Odour: Stench
Boiling Point: 104-105°
Beilstein Reference: 1730851
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000923
Formula:
C₂H₅ClS MW: 96.58 g/mol Pto. Ebullición: 104…105 °C Densidad: 1.160 Pto. de inflamación: 17 °C (62 °F) |
Número MDL:
MFCD00000923 Núm. CAS: 2373-51-5 EINECS: 219-148-4 ADR: 3 II |