4,4'-Tiodifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L04308.22
L04308.36
L04308.22EA
54.9
EUR
L04308.22
L04308.36
4,4'-Tiodifenol ≥98%
4,4'-Tiodifenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2664-63-3
Molecular Formula: C12H10O2S
Formula Weight: 218.27
Melting Point: 151-155°
Beilstein Reference: 2050739
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002349
Formula:
C₁₂H₁₀O₂S Pto. de fusión: 151…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002349 Núm. CAS: 2664-63-3 EINECS: 220-197-9 UN: 3261 ADR: 8,II |