4,4'-Tiodifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Thiodiphenol
D1356-25G D1356-500G
TCIAD1356-25GEA 38 EUR
TCIAD1356-25G TCIAD1356-500G
4,4'-Tiodifenol ≥98.0% (por GC)
4,4'-Tiodifenol
Formula: C₁₂H₁₀O₂S
MW: 218,28 g/mol
Número MDL: MFCD00002349
Núm. CAS: 2664-63-3
EINECS: 220-197-9
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96e138f1574b78a3c8e93f5d1d2441a806a3bc96&vid=96e138f1574b78a3c8e93f5d1d2441a806a3bc96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C