Diboruro de hafnio ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 2% Zr)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Hafnium boride
43664.30
43664.09
43664.18
43664.30EA
1340
EUR
43664.30
43664.09
43664.18
Diboruro de hafnio ≥99.5% (metals basis excluding Zr) (max. 2% Zr)
Diboruro de hafnio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12007-23-7
Molecular Formula: B2Hf
Formula Weight: 200.11
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 10.5
Melting Point: 3250°
MDL No.: MFCD00016125
Formula:
B₂Hf MW: 200,11 g/mol Pto. de fusión: 3250 °C Densidad: 10,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016125 Núm. CAS: 12007-23-7 EINECS: 234-500-7 |