Diboruro de titanio ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Titanium boride
44558.09
44558.18
44558.09EA
45.8
EUR
44558.09
44558.18
Diboruro de titanio ≥99.5% (metals basis)
Diboruro de titanio
Purity: 99.5%
CAS No.: 12045-63-5
Molecular Formula: B2Ti
Formula Weight: 69.50
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.38
Appearance: Gray
Odour: Odourless
Melting Point: 3225°
MDL No.: MFCD00049595
Formula:
B₂Ti Pto. de fusión: 3225 °C Densidad: 4,38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049595 Núm. CAS: 12045-63-5 EINECS: 234-961-4 |