Diboruro de cromo ≥99% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

12570.14 12570.22
12570.14EA 80.8 EUR
12570.14 12570.22
Diboruro de cromo ≥99% (metals basis)
Diboruro de cromo

Purity: 99% CAS No.: 12007-16-8 Molecular Formula: CrB2 Formula Weight: 73.62 Physical Form: -325 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016043

Formula: B₂Cr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016043
Núm. CAS: 12007-16-8
EINECS: 234-499-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR