N-1-Naftilanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
147160250 147162500
ACRO147160250EA 36.9 EUR
ACRO147160250 ACRO147162500
N-1-Naftilanilina 98%
N-1-Naftilanilina
Formula: C₁₆H₁₃N
Pto. Ebullición: 226 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Pto. de inflamación: >200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003878
Núm. CAS: 90-30-2
EINECS: 201-983-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Pink to red to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
GC ≥97.5 %