Osmio solución patrón, 1000 mg/L Os en ácido clorhídrico 20% (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13871.AD
13871.AE
13871.AP
13871.ADEA
233
EUR
13871.AD
13871.AE
13871.AP
Osmio solución patrón, 1000 mg/L Os en ácido clorhídrico 20% (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de osmio
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certificaciones: Trazable a NIST