Tulio solución patrón, 1000 mg/L Tm en ácido nítrico 5% (de Tm₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13824.AD 13824.AE 13824.AP
13824.ADEA 98.9 EUR
13824.AD 13824.AE 13824.AP
Tulio solución patrón, 1000 mg/L Tm en ácido nítrico 5% (de Tm₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de tulio
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certificaciones: Trazable a NIST