(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetralin-1-amine, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
B25673.06 B25673.14
B25673.06EA 50.9 EUR
B25673.06 B25673.14
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina
Purity: 97% CAS No.: 2217-40-5 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5640 Boiling Point: 246-247°/714mm MDL No.: MFCD00001740
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 246…247 °C (714 mmHg)
Densidad: 1,026
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001740
Núm. CAS: 2217-40-5
EINECS: 218-712-7