(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-2-naftol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-2-ol
271880010 271880050
ACRO271880010EA 124 EUR
ACRO271880010 ACRO271880050
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-2-naftol 97%
(±)-1,2,3,4-Tetrahidro-2-naftol
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 15,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045575
Núm. CAS: 530-91-6
EINECS: 208-497-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to light brown Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %