Dicloruro de etilaluminio 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
185451000 185458000
185451000.EA 94 EUR
185451000. 185458000.
Dicloruro de etilaluminio 0.9 M in heptane, AcroSeal®
Dicloruro de etilaluminio
Formula: C₂H₅AlCl₂
Densidad: 0,74 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000457
Núm. CAS: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 %
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)