(Trifluorometil)trimetilsilano 0.5 M in THF
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: trimethyl(trifluoromethyl)silane
368320050 368320250 368321000
ACRO368320050EA 26.2 EUR
ACRO368320050 ACRO368320250 ACRO368321000
(Trifluorometil)trimetilsilano 0.5 M in THF
(Trifluorometil)trimetilsilano
Formula: C₄H₉F₃Si
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 40 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,895 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00145454
Núm. CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M