(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
297850010
297850050
297850250
ACRO297850010EA
70.5
EUR
ACRO297850010
ACRO297850050
ACRO297850250
(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona 98%
(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
Formula:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129,16 g/mol Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075172 Núm. CAS: 95530-58-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +16° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) |