(S)-(-)-4-Isopropil-2-oxazolidinona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
A14029.03
A14029.06
A14029.03EA
63.8
EUR
A14029.03
A14029.06
(S)-(-)-4-Isopropil-2-oxazolidinona ≥98%
(S)-(-)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
Purity: 98%
CAS No.: 17016-83-0
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 3588198
Formula:
C₆H₁₁NO₂ MW: 129,16 g/mol Pto. de fusión: 70…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010847 Núm. CAS: 17016-83-0 |