(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
A16770.03
A16770.06
A16770.14
A16770.03EA
46.1
EUR
A16770.03
A16770.06
A16770.14
(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥99%
(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Purity: 99%
CAS No.: 102029-44-7
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 4782551
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,2 g/mol Pto. de fusión: 86…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010846 Núm. CAS: 102029-44-7 |