(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
B1786-25G B1786-5G
TCIAB1786-25GEA 130 EUR
TCIAB1786-25G TCIAB1786-5G
(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Número MDL: MFCD00010846
Núm. CAS: 102029-44-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192f567fd009435d447fa0c49335bdb18c180d8a&vid=192f567fd009435d447fa0c49335bdb18c180d8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +15.0 deg (C=5, MeOH)