(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona 99%, >99% ee
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
402160025 402160250
ACRO402160025EA 72.3 EUR
ACRO402160025 ACRO402160250
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona 99%, >99% ee
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 87…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064496
Núm. CAS: 90719-32-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 90 °C
HPLC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥99 %
Specific optical rotation -60° to -64° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)