(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18236.06
A18236.14
A18236.06EA
123
EUR
A18236.06
A18236.14
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥99%
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Purity: 99%
CAS No.: 90719-32-7
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 3649667
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Pto. de fusión: 87…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064496 Núm. CAS: 90719-32-7 |