(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1754-25G
B1754-5G
TCIAB1754-25GEA
51
EUR
TCIAB1754-25G
TCIAB1754-5G
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ |
Número MDL:
MFCD00064496 Núm. CAS: 90719-32-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 88.0 to 91.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -14.0 to -15.0 deg (C=5, MeOH) |