(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
H27171.03
H27171.06
H27171.03EA
43.1
EUR
H27171.03
H27171.06
(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona ≥98%
(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona
Purity: 98%
CAS No.: 90319-52-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 129-132°
Optical Rotation: -55° (c=2 in chloroform)
Formula:
C₉H₉NO₂ Pto. de fusión: 129…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192393 Núm. CAS: 90319-52-1 |