(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-4-Phenyloxazolidin-2-one
P1307-25G P1307-5G
TCIAP1307-25GEA 160 EUR
TCIAP1307-25G TCIAP1307-5G
(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona ≥99.0% (por GC)
(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Número MDL: MFCD00192393
Núm. CAS: 90319-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&vid=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 131.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -74.0 deg (C=1, EtOAc)