(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (S)-4-Phenyloxazolidin-2-one
303850010 303850050
ACRO303850010EA 80.7 EUR
ACRO303850010 ACRO303850050
(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona 99%
(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043396
Núm. CAS: 99395-88-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)