(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-amine
L17022.06 L17022.14 L17022.03
L17022.06EA 70.8 EUR
L17022.06 L17022.14 L17022.03
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftilamina
Purity: 99+% CAS No.: 23357-52-0 Molecular Formula: C10H13N Formula Weight: 147.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5645 Boiling Point: 118-120°/8mm Beilstein Reference: 2360279 MDL No.: MFCD00671630
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,035
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671630
Núm. CAS: 23357-52-0