Estricnina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
158950250 158951000
ACRO158950250EA 107 EUR
ACRO158950250 ACRO158951000
Estricnina 98%
Estricnina
Formula: C₂₁H₂₂N₂O₂
Pto. de fusión: 284…286 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005941
Núm. CAS: 57-24-9
EINECS: 200-319-7
UN: 1692
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %